Learn More
Descripción
S100A3 Monoclonal specifically detects S100A3 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | S100A3 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 05 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | Protein S-100E, S100 calcium binding protein A3, S100 calcium-binding protein A3S100Eprotein S100-A3 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human S100A3 (Uniprot#: P33764; Met 1-Gln 101). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?