Learn More
S100A4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2G11B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | S100A4 |
|---|---|
| Klon | 2G11B4 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16828415
|
Proteintech
66489-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16818415
|
Proteintech
66489-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.Spezifikation
| S100A4 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 18A2, 42A, Calvasculin, CAPL, Fibroblast-specific protein 1, FSP1, FSP-1, Metastasin, MTS1, P9KA, PEL98, Protein Mts1, Protein S100 A4, S100A4 | |
| S100A4 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2G11B4 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Human | |
| P07091, P26447 | |
| 20198, 6275 | |
| S100A4 Fusion Protein ag9019 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| S100A4 |