missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A8 Antibody (CL11171) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-07985H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
S100A8 Monoclonal antibody specifically detects S100A8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| S100A8 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| 60B8AG, CAGACP-10, calgranulin A, calgranulin-A, Calprotectin L1L subunit, CFAGL1Ag, CGLA, Cystic fibrosis antigen, Leukocyte L1 complex light chain, MA387, MIF, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, MRP8S100 calcium binding protein A8 (calgranulin A), NIF, P8, protein S100-A8, S100 calcium binding protein A8, S100 calcium-binding protein A8, S100 calcium-binding protein A8 (calgranulin A), Urinary stone protein band A | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05109, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 6279 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11171 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur