Learn More
Veolia Water Systems™ REINSTWASSERANLAGE PURELAB-S 15L/H 15L/H
Artikelnummer. 11914877
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate: 15l /Stunde
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11914877 Flussrate: 15l /Stunde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11914877 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. OS015XXM1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesem Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystem können Sie bei Bedarf reines Wasser vom Typ II+/II bereitstellen. Veolia Water Systems™ S15 Umkehrosmose-System bietet optimierte Harzmischungen, um die Ionenaustauschkapazität von Verbrauchsmaterialien zu erhöhen und die Betriebskosten zu minimieren.
  • Die Anwendungen reichen von Waschen/Spülen von Glaswaren, Zuführung zu Reinstwassersystemen, Reagenzien-Zusammenstellung/Verdünnung, Puffer- und Medienvorbereitung, allgemeiner Chemie, qualitativen Analysen und Zuführung zu Umweltschränken.
  • Ausgestattet mit für die Umkehrosmose optimierten Harzmischungen, um die Ionenaustauschkapazität von Verbrauchsmaterialien zu erhöhen und die Betriebskosten zu minimieren.
  • Schnelle und einfache Reinigung und Austausch von Verbrauchsmaterialien zur Reduzierung der Wartungszeit.
  • Leicht zugänglich, ob an der Wand oder auf dem Tisch, mit praktischem Dispensierhahn.
  • Kann mit unseren Rundum-Behältern verwendet werden, um Platz zu sparen und die Reinheit zu optimieren.
  • Die Systeme der Option-S Serie verwenden mehrere Reinigungstechnologien, um Wasser in Laborqualität mit einer besseren Qualität als einzeln destillierte Produkte zu erzeugen.
  • Zu den Aufreinigungstechnologien gehören Vorbehandlung, Umkehrosmose und Ionenaustausch.
Spezifikation
Fassungsvermögen 360 l//24 Stunden
Flussrate 15l /Stunde
Eingangsdruck Ohne interne Druckerhöhungspumpe: 60-90 psi
Reinheit Anorganische Stoffe bei 25 °C: 1 bis <10 MΩ-cm, Gesamtkohlenstoff (TOC): < 30 ppb
Abmessungen (L x B x H) 270 x 410 x 460 mm
Gewicht (metrisch) Ohne interne Druckerhöhungspumpe: 14.5 kg
Elektrische Anforderungen 100 – 240 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz