Beschreibung
Führen Sie Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ S150-AT Festwinkelrotor durch, der mit 150.000 U/min mit 8 x 2,0 ml Kapazität arbeitet.
Merkmale:
- Festwinkelrotor (30°) aus Titan
- Kapazität: 8 × 2,0 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 150.000 U/min/899.744 × g
- K-Faktor: 6,1
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Festwinkelrotor S150-AT |
| Material | Titan |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 2 ml |
| Max. RZB | 899.744 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 150.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 35,8 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 20,8 mm |
| K-Faktor | 6,1 |
| Max. Schlauchlänge | 34 mm |
| Mehr anzeigen |