missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P3/EDG-3 Antibody (SR1706), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18698724 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18698724 50 μg 50 Mikroliter
18620034 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18698724

Marke: Novus Biologicals NBP32231350ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

S1P3/EDG-3 Monoclonal antibody specifically detects S1P3/EDG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen S1P3/EDG-3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1706
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias EDG-3, EDG3FLJ37523, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3, FLJ93220, G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3, LPB3, MGC71696, S1P receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P receptor EDG3, S1P3, sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3, sphingosine-1-phosphate receptor 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human S1P3/EDG-3 (Uniprot #: Q99500)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1903
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.