Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vakuumschlauch
Artikelnummer. 30053203 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1-1/8 in
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053203 3/4 in. 1-1/2 in. 15 Meter
30053637 1/2 in. 1-1/8 in 15 Meter
30053573 1/4 in. 5/8 in. 15 Meter
30053914 5/8 in. 1-3/8 in. 15 Meter
30054222 3/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30053333 1 in. 2 in. 15 Meter
30053233 3/16 in. 9/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30053203 Lieferant Tygon Lieferanten-Nr. 5011370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 €
    1832.00 € / 15 Meter
    Sparen 488.00 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelt, um Biegeermüdung und Abrieb zu widerstehen.
Die biobasierte Formulierung reduziert die Umweltbelastung. Chargenkonsistenz für reproduzierbare Ergebnisse. Lässt sich leicht über die Armaturen stülpen und hält sicher. Enthält kein BPA oder Phthalate. Erfüllt alle USP Klasse VI und FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakt. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP;FDA
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 in.
Material Tygon S3 E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1-1/2 in.