Learn More
Beskrivelse
Die biobasierte Formulierung reduziert die Umweltbelastung. Chargenkonsistenz für reproduzierbare Ergebnisse. Lässt sich leicht über die Armaturen stülpen und hält sicher. Enthält kein BPA oder Phthalate. Erfüllt alle USP Klasse VI und FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakt. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | USP;FDA |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Material | Tygon S3 E-3603 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2 in. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?