Learn More
Thermo Scientific™ S4TR Kühlzentrifugen
Artikelnummer. 31723099 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
IVD-MD
Universalgeräte
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Spannung Packungsgröße
31723099 IVD-MD 230 V 1 Stück
31723093 Universalgeräte 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31723099 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75007357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12154.00 €
    11412.93 € / 1 Stück
    Sparen 741.07 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie Ihre täglichen Anwendungen mit der gekühlten Tischzentrifuge der S-Serie mit GreenCool-Technologie. Die S4TR-Zentrifuge ist eine Zentrifuge mit verbesserter Nachhaltigkeit, einem hohen Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einer einfachen Programmierschnittstelle, um Effizienz und Produktivität bei Routineanwendungen zu steigern.
Thermo Scientific Die Zentrifugen der S4T-Serie sind standardmäßig mit einem benutzerfreundlichen Tastenfeld und einem kontrastreichen LCD-Display ausgestattet. Dieses leistungsstarke und vielseitige Gerät trägt zur Optimierung der Leistung bei und unterstützt alltägliche Anwendungen. Wechseln Sie schnell und sicher zwischen 13 Rotoroptionen mit dem werkzeuglosen Thermo Scientific Auto-Lock Rotorwechsel.
Erhältlich zum Einzelkauf oder in praktischen, anwendungsbezogenen Paketen.
Zellkulturpakete umfassen die Zentrifuge, den Rotor, Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment-Deckel und ein Satz von vier konischen Röhrchenadaptern mit 15 ml und 50 ml Volumen.
Blutröhrchen-Sets beinhalten die Zentrifuge, den Rotor, ClickSeal Biocontainment-Deckel und ein Satz von vier 5/7 ml und 9/10 ml Blutröhrchenadaptern.
Leistungsmerkmale:
  • Thermo Scientific™ Die SMARTSpin-Unwuchterkennung trägt dazu bei, Beschleunigung, Bremsung und Restlastunwucht für jeden Rotor und jede Schaufel zu optimieren, um die Sicherheit zu maximieren und die Trennleistung zu verbessern.
  • Hohe Rotordrehzahlen und Flexibilität dank 13 Rotoroptionen
Verbesserte Nachhaltigkeit:
  • Fiberlite Die Rotoren wiegen bis zu 60 % weniger als vergleichbare Rotoren aus Metall und beschleunigen/verzögern daher schneller, was zu einem geringeren Energieverbrauch pro Lauf führt.
  • Optionen für Rotoren mit Windschutzscheibe, einschließlich der Thermo Scientific H-Flex HS4 und BioShield Die 1000A-Rotoren ermöglichen es dem Benutzer, Röhren, Flaschen und Teller mit höheren Geschwindigkeiten und geringerem Energieaufwand als bei Modellen ohne Windschutz zu drehen.
  • Hergestellt in einer zertifizierten Zero-Waste-Anlage mit 100 % erneuerbarem Strom in Osterode am Harz, Deutschland
Anwenderfreundlich:
  • Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung
  • Modernes Industriedesign unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der Ergonomie bei der Rotorbelastung, der Anwendersicherheit und der aktuell erforderlichen Zertifizierungen.
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Kompakte Abmessungen tragen zur Optimierung des Arbeitsbereichs bei. Die ergonomische Höhe und das geschwungene Design erleichtern das Be- und Entladen der Proben sowie die Reinigung.
Auto-Lock Rotorwechsel:
  • Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck in nur drei Sekunden – ganz ohne Werkzeug.
  • Vollständiger Zugang zur Kammer für bequeme Reinigung und Minimierung des Kontaminationsrisikos
  • Flexibilität, um schnell zwischen Anwendungen zu wechseln und sich an veränderte Laboranforderungen anzupassen
ClickSeal Biosicherheitsdeckel
  • Die Biocontainment-Verschlussoptionen für handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen sind ergonomisch für Rechts- und Linkshänderbedienung ausgelegt.
  • Akustische und visuelle Schließsignale erhöhen die Sicherheit.
  • Biocontainment-Zertifizierung durch das National Institute for Health Protection, Porton Down, Großbritannien, oder die TÜV NORD CERT GmbH, Deutschland, für ausgewählte Rotoren
Compliance-bereit
:
  • Allgemeine Laboranwendungen, IVD-zertifiziert, FDA-gelistete Optionen verfügbar
Vorgängermodelle
: Sorvall ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Legende T, Sorvall Legend X3, Sorvall Legend XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 4 x 1.000-ml-Bioflaschen, 196 x 5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen, 148 x 9/10-ml-Blutentnahmeröhrchen, 96 x 15-ml-Röhrchen, konisch, 40 x 50-ml-Röhrchen, konisch, 4 x 6 Mikrotiterplatten mit TX-1000 Rotor
Max. RZB 25.830 xg Festwinkel (mit Mikroliter 30 x 2 ml Rotor); 7.197 xg Swing-Out (mit H-Flex HS4 Rotor)
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 oder Microliter 30 x 2 Rotor)
Gekühlt Ja
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Material Vorderseite, Oberseite, Seiten: PC-ABS-Kunststoff, lackiert mit 2K-PUR-basiertem Lack; Metallgehäuse: Kaltgewalzter Stahl mit Pulverbeschichtung; Zentrifugentrommel: Edelstahl; Zentrifugenfüße: Gummi
Modell S4TR Zentrifuge
Geräuschpegel <51 dB(A)
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Auswahl aus 9 Beschleunigungs- / 10 Verzögerungsraten
Programmspeicher Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
Rotor 13 Rotoroptionen verfügbar, Rotor separat auswählen
Rotor inklusive Nein
Laufzeit Maximal 9 Stunden, 59 Minuten; auch mit kontinuierlichem und Pulsmodus.
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-gelistet, Medizinproduktklasse 1
Luftgekühlt Nein
Gewährleistung 5 Jahr begrenzt
Abmessungen (H x B x T) 36,1 x 74,6 x 69,5 cm / 14,2 x 29,4 x 27,2 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 33,9 in.
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 86 cm
Nettogewicht 125 kg / 275.6 lb
Elektrische Anforderungen 220/240 V
Spannung 230 V
Frequenz 50/60Hz
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Klasse ISO 8 gemäß DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp IVD-MD
Displaytyp Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten