Learn More
Socorex™ S926 Elektronische Mikropipetten
Artikelnummer. 11839223
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,0 μL
0,5 bis 10 μL, ultra
0,5 bis 10 μl
1,0 bis 20 μL
10 bis 200 μl
2,5 bis 50 μL
50 bis 1000 μL
Typ:
Elektronische Mikropipette
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11839223
Marke: Socorex™ 926.0200E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese leichte und ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipette mit Qualitätskontrollzertifikat wird mit Qualitips™ Pipettenspitzen-Mustern und einer Bedienungsanleitung geliefert. Die Socorex™ Acura™ Electro 926 Mikropipette lässt sich schnell aufladen und hat eine lange Arbeitszeitautonomie.
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Leicht.
  • Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
  • Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
  • Mikroprozessorgesteuerter Motor.
  • Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
  • Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
  • Mit Pipettierzyklus-Zähler.
  • Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
Genauigkeit <±1,0 % - <±0,4 %
Akkutyp 4,8 V NiMH
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell Acura™ Elektro™ 926
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura Electro
Programmierbar Selbstunterricht
Typ Elektronische Mikropipette
Volumen (metrisch) 10 bis 200 μl
Display LCD rechts/links
Enthält Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung.
Schritten 1,0 μl
Präzision <0,6 % - <0,15 %
Menge 1 Stück
Aufladezeit <1,5 Stunden
Gewährleistung 24 Monate