Learn More
Socorex™ S926 Elektronische Mikropipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,0 μL
0,5 bis 10 μL, ultra
0,5 bis 10 μl
1,0 bis 20 μL
10 bis 200 μl
2,5 bis 50 μL
50 bis 1000 μL
Typ:
Elektronische Mikropipette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
- Mit Pipettierzyklus-Zähler.
- Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±1,2 % - <±0,6 % |
| Akkutyp | 4,8 V NiMH |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Modell | Acura™ Elektro™ 926 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura Electro |
| Programmierbar | Selbstunterricht |
| Typ | Elektronische Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Display | LCD rechts/links |
| Mehr anzeigen |