missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAAL1 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Artikelnummer. 18615510 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18615510 0.02 mL 0.02 Milliliter
18679240 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18615510 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2936230.02ml

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

SAAL1 Polyclonal antibody specifically detects SAAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SAAL1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ41463, protein SAAL1, serum amyloid A-like 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 175-474 of human SAAL1 (NP_612430.2). ERIQEHPAIYDSICFIMSSSTNVDLLVKVGEVVDKLFDLDEKLMLEWVRNGAAQPLDQPQEESEEQPVFRLVPCILEAAKQVRSENPEWLDVYMHILQLLTTVDDGIQAIVHCPDTGKDIWNLLFDLVCHEFCQSDDPPIILQEQKTVLASVFSVLSAIYASQTEQEYLKIEKVDLPLIDSLIRVLQNMEQCQKKPENSAESNTEETKRTDLTQDDFHLKILKDILCEFLSNIFQALTKETVAQGVKEGQLSKQKCSSAFQNLLPFYSPVVEDFIKILREVDKALADDLEKNFPSLKVQT
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Direct Reversal of DNA Damage
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 113174
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.