Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud CG/Chromogener C. Albicans-Agar
Beschreibung
Isolieren Sie mit dieser kompakten, praktischen Doppelplatte Fungi und identifizieren Sie präsumtiv Candida albicans aus klinischen Proben.
Isolieren Sie Pilze und identifizieren Sie Candida albicans bei klinischen Proben präsumtiv mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud GC/Chromogene C-albicans Agar, einer einzigen Doppelplatte, die zwei separate Formulierungen enthält. Das Sabouraud GC-Medium schafft selektive Bedingungen für die Isolierung und Kultivierung von Pilzen, während der chromogene C. albicans Agar die präsumtive Identifizierung von Candida albicans ermöglicht. Die praktische Doppelplatte schafft Platz im Inkubator.
Verwenden Sie Sabouraud GC/Chromogene C. albicans Agar für die Isolierung von Pilzen und die präsumtive Identifizierung von Candida albicans aus klinischen Proben.
- Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien.
- Zuverlässige Ergebnisse bei Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton rubrum und Candida albicans.
- Einfache Isolierung und präsumtive Identifizierung von albicans.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
- Platzsparendes Doppelplattenformat.
Sabouraud GC Agar eignet sich für die Kultivierung und Differenzierung von Fungi. Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Eigenschaften leicht identifiziert werden.
Chromogener C-Albican-Agar ist ein selektives Differenzmedium für die Isolierung von Candida spp. und präsumptive Identifizierung von C. albicans. Die Differenzierung von C. albicans wird durch Zugabe von chromogenem Substrat erreicht, um die Aktivität des Enzyms β-Glucosaminidase zu erkennen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Elfenbein/schwach elfenbeinfarben |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90 mm-Doppelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Menge | 10 Stück/Packung |