Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar
Beschreibung
Isolieren, Kultivieren und Differenzieren von Dermatophyten, Pilzen und Hefen wie Candida albicans mit dem Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose-Agar mit saurem pH-Wert.
Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden. Infektionen durch Candida spp. sind vielfältig und reichen von oberflächlichem und lokalem bis zu tiefem und weit verbreitetem Befall. Candida albicans und Candida glabrata stellen 70 – 80 % der Hefe-Isolate von Patienten mit invasiver Erkrankung dar. Dieses Kulturmedium, das auch in Pulverform erhältlich ist, kann in der Umweltüberwachung und für Sterilitätstests verwendet werden. Es ermöglicht die rasche Umsetzung korrektiver Maßnahmen, wenn bei der Prozesskontrolle eine inakzeptabel hohe mikrobielle Belastung auffällt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß BP/EP/JP/USP getestet. |
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |