Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Glucose-selektiver Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol
Artikelnummer. 13255359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13255359 10/Pckg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13255359 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5096A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolieren Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen mit diesem sauren pH-Medium.
Selektive Erkennung und Isolierung von Dermatophyten, anderen Pilzen und Hefen mit Thermo Scientific™ Sabouraud-Glukose-Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol. Die Verwendung von Gentamicin und Chloramphenicol führt zu folgenden selektiven Wirkungen mit nur minimalen Einbußen der Wachstumseigenschaften: Chloramphenicol ist ein Breitbandantibiotikum, das grampositive und gramnegative Bakterien sowie säurebeständige Bazillen unterdrückt; das Wachstum von Pseudomonas-Arten wird jedoch nur leicht unterdrückt, während Gentamicin besonders wirksam gegen P. aeruginosa ist.
Dermatophyten und Pilze wachsen in typischen, charakteristischen Kolonieformen auf Sabouraud-Glukose-Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol. T. rubrum z. B bildet 2-3 cm große, cremefarbene Kolonien mit weißen Sporen und rosafarbener Unterseite, während A. niger etwa 3-5 cm große, weiße Kolonien mit schwarzen Sporen bildet, und C. Albicans bildet 2-3 mm große, gelbliche runde Kolonien. Weitere detaillierte Koloniebeschreibungen entnehmen Sie bitte der mykologischen Literatur, z. B. Seeliger1.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Sabouraud-Glucose-selektiver Agar mit Gentamicin und Chloramphenicol
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.
Für In-vitro-Diagnostik.