missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saccharin-Natrium Mikromol™
Beschreibung
Saccharin-Natrium
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Saccharin sodium |
| CAS | 128-44-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Saccharin sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H4 N O3 S . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Saccharin Sodium, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium, 2-Sodio-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (9CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide, sodium deriv. (7CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide, sodium salt (8CI), Saccharin, sodium deriv. (6CI), 1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt, Cristallose, Crystallose, Kristallose, Saccharin sodium salt, Saccharin soluble, Saxin, Sodium o-benzosulfimide, Sodium o-sulfobenzimide, Sodium saccharide, Sodium saccharin, Sodium saccharinate, Sodium saccharine, Soluble saccharin, Sucram C 150, Sweeta, Sykose, Willosetten, o-Benzoylsulfimide sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | Natrium;1,1-Dioxo-1,2-Benzothiazol-2-id-3-on |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?