Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10795441 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1200 E
2.000 Einheiten
5 x 1.200 Einheiten
Packungsgröße:
1200 Einheiten
2000 Einheiten
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10795441 5 x 1.200 Einheiten 5 Stück
10849530 2.000 Einheiten 2000 Einheiten
10369509 1200 E 1200 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795441 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1132
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an GAGCT^C-Stellen mit dem Restriktionsenzym SacI, das bei 37 °C in °seinem eigenen einzigartigen Puffer die besten Ergebnisse liefert (Isoschizomere: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
Lambda-DNA verdaut mit SacI, 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht Dam-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym SacI
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer SacI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nein
Menge 5 x 1.200 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Traditionelles Klonen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.