Learn More
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer
Artikelnummer. 12977895 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
420 mm
Spitzentyp:
Einfaches Ende
Ende mit Flaschenadapter
Endkappe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzentyp unitSize
12977895 400 mm Einfaches Ende 1 Stück
15869251 420 mm Endkappe 1 Stück
15879251 420 mm Ende mit Flaschenadapter 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12977895
Marke: Sampling Systems™ 1320A01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer sind eine schnelle und effiziente Methode, um Proben von Substanzen in Säcken und Beuteln zu entnehmen.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Punktmessung
  • Zur Entnahme von Proben aus Säcken
Spezifikation
Produkttyp Sack-Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Spitzentyp Einfaches Ende
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) Kern 22 mm
Länge (metrisch) 400 mm