Learn More
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer
Artikelnummer. 15879251 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
420 mm
Spitzentyp:
Einfaches Ende
Ende mit Flaschenadapter
Endkappe
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzentyp Packungsgröße
15879251 420 mm Ende mit Flaschenadapter 1 Stück
12977895 400 mm Einfaches Ende 1 Stück
15869251 420 mm Endkappe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15879251 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1320C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    156.06 € / 1 Stück
    Sparen 5.94 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer sind eine schnelle und effiziente Methode, um Proben von Substanzen in Säcken und Beuteln zu entnehmen.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Punktmessung
  • Zur Entnahme von Proben aus Säcken
Spezifikation
Produkttyp Sack-Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Spitzentyp Ende mit Flaschenadapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) Kern 22 mm
Länge (metrisch) 420 mm