Learn More
Fisherbrand™ Satz Stuhl
Artikelnummer. 30276792 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30276792 Blau 1 Stück
30276793 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30276792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.74 €
    232.00 € / 1 Stück
    Sparen 121.74 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Sitzhöhenverarbeiter ermöglicht schwangeres Sitzen auch bei häufigen Positionswechseln. Dank der intravenösen Sitzhöhenverstellung lässt er sich leicht an erhöhte Arbeitsplätze und unterschiedliche Körpergrößen anpassen.
  • Labor-Satzstuhl
  • Sitzhöhe 540–800 mm.
  • Angemessener Muskelsitz, unterstützt die natürliche S-Form der Wirbelsäule.
  • 3-Zonen-Polsterschaum für optimale Druckverteilung.
  • 3D-Sitzdynamik für aktives, dynamisches Sitzen.
  • Insbesondere kleines Aluminium-Fußkreuz mit 540 mm Durchmesser und großen Rollen für hohe Mobilität.
  • Hygienisches Design.
  • Der Stuhl ist so konzipiert, dass sich kein Schaden ansammelt und er leicht zu reinigen ist.
Spezifikation
Produkttyp Satz Stuhl
Farbe Blau
Material Stahl
Sitztyp Stuhl
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform