missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAE1 Monoclonal Antibody (OTI2B2), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17555273
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17555273 100 μL
17575273 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17555273 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA805364

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Posttranslational modification of proteins by the addition of the small protein SUMO, or sumoylation, regulates protein structure and intracellular localization. SAE1 and UBA2 form a heterodimer that functions as a SUMO-activating enzyme for the sumoylation of proteins.

Spezifikation

Antigen SAE1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2B2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen SAE1
Gen-Zugriffsnummer Q9UBE0
Gen-Alias AOS1, HSPC140, SUA1, UBLE1A
Gensymbole SAE1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human SAE1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10055
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.