Learn More
Thermo Scientific™ Sichere 2020 Klasse II mikrobiologische Sicherheitswerkbank, 1.2 m (4 ft) breit
Thermo Scientific™ Safe 2020 Klasse II Sicherheitswerkbänke bietet ein Maximum an Sicherheit, Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie.
Marke: Thermo Scientific™ 51026638
Beschreibung
Thermo Scientific™ Safe 2020 Klasse II Sicherheitswerkbänke bietet ein Maximum an Sicherheit, Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie.
Die Safe 2020 biologischen Sicherheitswerkbänke können überall dort bei den Sicherheitsstufen I, II und III eingesetzt werden, insbesondere in Forschung, pharmazeutischen Qualitätskontrolllabors, Apotheken und Kliniken/Krankenhäusern. In Kombination mit dem Nacht-Drosselmodus (gesenkte Gebläsegeschwindigkeit bei geschlossenem Fenster) senkt die Safe 2020 die Betriebskosten und schützt die Umwelt. Unsere Safe 2020 ist nicht nur erste Wahl in Bezug auf Sicherheit, Komfort und Bedienerfreundlichkeit – sie spart zudem noch bares Geld und verbessert die CO2-Gesamtbilanz Ihres Labors'.
Diese modernen Sicherheitswerkbänke erfüllen die relevanten strengen gesetzlichen Bestimmungen und sind nach EN 12469 unabhängig getestet und zertifiziert. In den USA nicht erhältlich- Superior personnel and product protection Überlegene Strömungstechnik und Filtertechnologie
- Exceptionally comfortable Ergonomisches Design erlaubt ermüdungsfreies und dadurch sicheres Arbeiten
- Maximized energy efficiency zum Schutz der Umwelt und für bedeutende Kosteneinsparungen
- Hervorragende DC-Technologie sorgt für eine effiziente Energieverwendung, strahlt weniger Wärme ab *Nacht-Drosselmodus (senkt Gebläsegeschwindigkeit bei geschlossenem Fenster) spart Energie *Smart Flow™ nutzt digitale Technologie hält bei normaler Filterbelastung bzw. bei vorübergehender Störung durch Fremdkörper die Luftströmung konstant *Filter der Zu- und Abführung von Luft: H14 HEPA EN 1822, 99,995 % MPPS (Most Penetrating Particle Size) *Schiebeöffnung mit Arbeitshöhe von 20 cm; kann bei gründlicher Reinigung bis auf 77,3 cm geöffnet werden *UV-Kreuzbestrahlung der gesamten Arbeitsfläche mit optionalen Lampen in den Seitenwänden —sorgt für gründliche Desinfektion und maximalen Schutz der Proben *Leise: Geräuschpegel 56 oder 58 dBA, je nach Modell
- Die Überwachung mit Drucksensoren sorgt für eine sichere Luftströmung über die gesamte Arbeitsfläche *Unabhängige Alarmsysteme weisen ohne Verzögerung auf Strömungshindernisse hin
- Rahmenloses Schiebefenster vorn und Seitenfenster aus Glas erlauben eine freie Sicht auf die gesamte Arbeitsfläche *Aerosoldichte Fensterdichtung sorgt für zusätzlichen Schutz im Standby-Modus der Werkbank *Kratzfeste Arbeitsfläche aus Edelstahl mit Rillen, die verschüttete Flüssigkeiten auffangen
Spezifikation
EN 12469 | |
Class II Biosafety Cabinet | |
56 or 58 dBA, (Depending on Model) | |
200 W | |
51.1 in. | |
H14 HEPA EN 1822 | |
H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS | |
200 W | |
4 Access (2 on Each Side Wall) | |
51 Kg | |
80 cm | |
50/60 Hz | |
78 cm | |
200 Kg | |
230 V, 50/60 Hz |
120 cm | |
Safe 2020 Klasse II | |
1 Duplex, Each Side Wall | |
20 cm (77.3 cm Max.) | |
386 cu. m (227 cfm)/hr. | |
99.995% MPPS | |
130 cm | |
>850 lx | |
£ 110 | |
Bis zu 4 durch Zugangsanschlüsse; bis zu 6 an der Rückwand | |
4 ft. | |
158.6 cm | |
46.5 cm | |
225 Kg | |
230 V |