Learn More
Buerkle™ 1 Rolle Sicherheitsetikett safe-it, BxH 95x20 mm
Artikelnummer. 11951431 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 95 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11951431 20 x 95 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11951431 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53035000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Sicherheitsetikett safe-it, BxH 95x20 mm dient als Originalitätssiegel und Manipulationsschutz z. B. von Proben, Rückstellproben, beim Probentransport, Versiegeln von Behältern im Labor mit wichtigen oder gefährlichen Chemikalien sowie zur Verplombung von Briefen, Warensendungen und vielem mehr.
Das Sicherheitsetikett safe-it dient als Originalitätssiegel und Manipulationsschutz z. B. von Proben, Rückstellproben, beim Probentransport, Versiegeln von Behältern im Labor mit wichtigen oder gefährlichen Chemikalien sowie zur Verplombung von Briefen, Warensendungen und vielem mehr.
Mit dem originalitätssichernden Siegel wird die Erstöffnung einer Verpackung deutlich und unwiderruflich sichtbar gemacht, ein unrechtmäßiges Öffnen kann somit nachgewiesen werden.
Wird das Sicherheitsetikett wieder abgelöst, trennt es sich in einzelne Schichten. Es erscheint irreversibel ein zuvor verborgenes Muster auf der Oberfläche und der Kleber hinterlässt einen nicht entfernbaren Rest auf dem Untergrund (sogenanntes Void-Etikett). Nachdem das Etikett einmal abgelöst wurde kann es nicht wieder eingesetzt werden. Ein Umetikettieren oder nachträgliche Veränderungen sind somit nicht möglich.
Bei dem Ablösen des Sicherheitssiegels safe-it erscheint ein silbernes Schachbrettmuster, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Oberfläche des Aufklebers selbst.
  • Mit Schachbrettmuster
  • Sichtbarer Manipulationsnachweis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Etiketten garantieren Originalität
Farbe Silber
Bedruckbare Seiten Front
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Anzeigetext Without
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben, Rückstellproben, Transport von Proben, Versiegelung von Behältern
Enthält Schachbrettmuster, Sichtbarer Manipulationsnachweis
Menge 500/Rolle
Abmessungen (L x B) 20 x 95 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,74 in.
Länge (metrisch) 95 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,74 in.
Breite (metrisch) 20 mm