Learn More
DWK Life Sciences Abdrehsicherung / Zug-Ring, für Sicherheitsschliffe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Zug-Ringe aus Polyamid haben sehr gute Gleiteigenschaften. Sie helfen durch eine gleichmäßige Kraftverteilung festsitzende Schliffe sicher zu lösen.
- Durch eine gleichmäßige Kraftverteilung können festsitzende Schliffe sicher gelöst werden.
- Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit weisen Zug-Ringe sehr gute Gleiteigenschaften auf
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Pk. |
| Artikelbeschreibung | Zum Sichern des Sicherheitsschliffes |
| Typ | Safeguard |
| Verbindungsgröße | NS 29/32 |