Learn More
DWK Life Sciences Abdrehsicherung / Zug-Ring, für Sicherheitsschliffe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Zug-Ringe aus Polyamid haben sehr gute Gleiteigenschaften. Sie helfen durch eine gleichmäßige Kraftverteilung festsitzende Schliffe sicher zu lösen.
- Durch eine gleichmäßige Kraftverteilung können festsitzende Schliffe sicher gelöst werden.
- Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit weisen Zug-Ringe sehr gute Gleiteigenschaften auf
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Zum Sichern des Sicherheitsschliffes |
| Typ | Schutz |
| Verbindungsgröße | NS 34/35 |