Learn More
DWK Life Sciences Abdrehsicherung / Zug-Ring, für Sicherheitsschliffe
Bestandteil des Systems zum sicheren Lösen festsitzender Schliffe.
1.06 € - 17.70 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15854608
|
DWK Life Sciences
286216409 |
NS 14/23 |
10.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981551
|
DWK Life Sciences
286216906 |
NS 19/26 |
11.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874608
|
DWK Life Sciences
286217302 |
NS 34/35 |
17.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901561
|
DWK Life Sciences
286217105 |
NS 24/29 |
12.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10161741
|
DWK Life Sciences
286216709 |
NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10151501
|
DWK Life Sciences
286216606 |
NS 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
Zug-Ringe aus Polyamid haben sehr gute Gleiteigenschaften. Sie helfen durch eine gleichmäßige Kraftverteilung festsitzende Schliffe sicher zu lösen.- Durch eine gleichmäßige Kraftverteilung können festsitzende Schliffe sicher gelöst werden.
- Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit weisen Zug-Ringe sehr gute Gleiteigenschaften auf
Specifications
10/Pk. | |
Safeguard |