Learn More
Brady™ SafeKey Kompakt-Vorhängeschlösser - Nylon mit 25 mm Kunststoffbügel, gleichschließend
Artikelnummer. 17190251 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Menge:
3/Packung
Packungsgröße:
3 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17190251 Gelb 3/Packung 3 Stück
17120261 Schwarz 3/Packung 3 Stück
17110261 Blau 3/Packung 3 Stück
17150261 Braun 3/Packung 3 Stück
17100261 Grün 3/Packung 3 Stück
17130261 Orange 3/Packung 3 Stück
17140261 Purpur 3/Packung 3 Stück
17180251 Rot 3/Packung 3 Stück
17160261 Weiß 3/Packung 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17190251 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150190
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Palette kleiner und leichter Vorhängeschlösser, die für Energieisolierungsprogramme oder in kleinen Räumen geeignet sind.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Gleiche Schlüssel
Alternate Part Number CPT-YLW-25PL-KA3PK
Farbe Gelb
Material Nylon
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,19 in.
Durchmesser (metrisch) Bügel 4,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 1 in.
Höhe (metrisch) Bügel 25 mm
Material (Shackle) Kunststoff
Anzahl Stifte 6
Menge 3/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,3 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1 in.
Breite (metrisch) 33 mm
Breite (metrisch) Bügel 26 mm