Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser – Aluminium mit 76 mm-Stahlbügel, verschiedene Schlüssel
Artikelnummer. 17160291
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Silber
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
17160291 Blau Je 1 1 Stück
17170321 Silber Je 1 1 Stück
17180321 Braun Je 1 1 Stück
17190321 Gelb Je 1 1 Stück
17170341 Orange Je 1 1 Stück
17150361 Purpur Je 1 1 Stück
17160361 Schwarz Je 1 1 Stück
17170361 Rot Je 1 1 Stück
17160381 Grün Je 1 1 Stück
17160271 Schwarz 6/Packung 6 Stück
17120291 Braun 6/Packung 6 Stück
17150301 Grün 6/Packung 6 Stück
17190331 Silber 6/Packung 6 Stück
17110361 Blau 6/Packung 6 Stück
17120361 Rot 6/Packung 6 Stück
17160371 Orange 6/Packung 6 Stück
17170371 Gelb 6/Packung 6 Stück
17150381 Purpur 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17160291 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150241
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ultimativen Schlösser für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
  • Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Verschiedene Schlüssel
Alternate Part Number ALU-BLU-76ST-KD
Farbe Blau
Material Eloxiertes Aluminium
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 3 in.
Höhe (metrisch) Bügel 76 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm