Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser – Aluminium mit 76 mm-Stahlbügel, gleiche Schlüssel
Artikelnummer. 17180271 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Silber
Menge:
3/Packung
Packungsgröße:
3 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17180271 Rot 3/Packung 3 Stück
17170271 Schwarz 3/Packung 3 Stück
17130321 Blau 3/Packung 3 Stück
17100341 Braun 3/Packung 3 Stück
17130291 Grün 3/Packung 3 Stück
17130361 Orange 3/Packung 3 Stück
17110341 Purpur 3/Packung 3 Stück
17120321 Silber 3/Packung 3 Stück
17140291 Gelb 3/Packung 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17180271 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150218
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ultimativen Schlösser für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
  • Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Gleiche Schlüssel
Alternate Part Number ALU-RED-76ST-KA3PK
Farbe Rot
Material Eloxiertes Aluminium
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 3 in.
Höhe (metrisch) Bügel 76 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge 3/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm