Learn More
Brady™ SafeKey Kompakt-Vorhängeschlösser - Nylon mit 25 mm Kunststoffbügel, verschiedenschließend
Artikelnummer. 17190261 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17190261 Grün 6/Packung 6 Stück
17190241 Rot Je 1 1 Stück
17100251 Gelb Je 1 1 Stück
17110251 Grün Je 1 1 Stück
17120251 Blau Je 1 1 Stück
17130251 Schwarz Je 1 1 Stück
17140251 Orange Je 1 1 Stück
17150251 Purpur Je 1 1 Stück
17160251 Braun Je 1 1 Stück
17170251 Weiß Je 1 1 Stück
17170261 Rot 6/Packung 6 Stück
17180261 Gelb 6/Packung 6 Stück
17100271 Blau 6/Packung 6 Stück
17110271 Schwarz 6/Packung 6 Stück
17120271 Orange 6/Packung 6 Stück
17130271 Purpur 6/Packung 6 Stück
17140271 Braun 6/Packung 6 Stück
17150271 Weiß 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17190261 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150209
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Palette kleiner und leichter Vorhängeschlösser, die für Energieisolierungsprogramme oder in kleinen Räumen geeignet sind.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Verschiedene Schlüssel
Alternate Part Number CPT-GRN-25PL-KD6PK
Farbe Grün
Material Nylon
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,19 in.
Durchmesser (metrisch) Bügel 4,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 1 in.
Höhe (metrisch) Bügel 25 mm
Material (Shackle) Kunststoff
Anzahl Stifte 6
Menge 6/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,3 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1 in.
Breite (metrisch) 33 mm
Breite (metrisch) Bügel 26 mm