Learn More
Brady™ SafeKey-Vorhängeschlösser - Nylon mit 38 mm Kunststoffbügel, verschiedenschließend
Artikelnummer. 17170281
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
17170281 Orange Je 1 1 Stück
17180281 Schwarz Je 1 1 Stück
17190281 Gelb Je 1 1 Stück
17180311 Purpur Je 1 1 Stück
17190311 Grün Je 1 1 Stück
17170351 Braun Je 1 1 Stück
17140371 Rot Je 1 1 Stück
17190381 Weiß Je 1 1 Stück
17100391 Blau Je 1 1 Stück
17100281 Blau 6/Packung 6 Stück
17120311 Gelb 6/Packung 6 Stück
17190341 Weiß 6/Packung 6 Stück
17100351 Braun 6/Packung 6 Stück
17110351 Orange 6/Packung 6 Stück
17120351 Rot 6/Packung 6 Stück
17190361 Grün 6/Packung 6 Stück
17110381 Purpur 6/Packung 6 Stück
17120381 Schwarz 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17170281 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150230
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Ultimate Schlösser für all Ihre Sicherheitsanforderungen.
  • Ergänzt die Brady™ Die SafeKey-Vorhängeschlösserserie verfügt über die gleichen Funktionen.
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Schlüsselverriegelung (Der Schlüssel lässt ’sich erst freigeben, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist)
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Verschiedene Schlüssel
Alternate Part Number NYL-ORG-38PL-KD
Farbe Orange
Material Nylon
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 1,5 in.
Höhe (metrisch) Bügel 38 mm
Material (Shackle) Kunststoff
Anzahl Stifte 6
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm