Learn More
MEDICOM Safemask™ Fit+Pro FFP2 NR Ventilmaske
Artikelnummer. 31781333 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
144 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781333 Einheitsgröße 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781333 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M62110V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 €
    245.14 € / 144 Stück
    Sparen 53.86 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeMask Die Fit+Pro FFP2-Ventilmaske schützt vor Viren, Bakterien und feinem Staub und verbessert gleichzeitig den Atemkomfort.
  • Das gefaltete 3-Panel-Design passt sich verschiedenen Gesichtsformen und -größen an
  • Dichtungsschäume auf den oberen und unteren Platten sorgen für eine ideale Abdichtung und bieten dem Träger unvergleichlichen Komfort
  • Dank der schleitenden elastischen Gurte und eines Anziehrings leicht anzuziehen und anzupassen
  • Das Ausatmungsventil entweicht effektiv Wärme und Feuchtigkeit, wodurch das Risiko von Beschlagen auf der Brille des Trägers verringert wird
  • Die individuelle Verpackung hilft, das Kontaminationsrisiko zu kontrollieren
Spezifikation
Farbe Weiß, Blau
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja