Learn More
MEDICOM Safemask™ Fit+Pro FFP3 NR-Maske
Artikelnummer. 31781384 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
240 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781384 Einheitsgröße 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781384 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M63110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.41 €
    392.22 € / 240 Stück
    Sparen 86.19 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeMask Die Fit+Pro FFP3-Maske schützt vor giftigen Aerosolen und hohen Partikelkonzentrationen und bietet gleichzeitig optimalen Komfort.
  • Das gefaltete 3-Panel-Design passt sich verschiedenen Gesichtsformen und -größen an
  • Dichtungsschäume auf den oberen und unteren Platten sorgen für eine ideale Abdichtung und bieten dem Träger unvergleichlichen Komfort
  • Dank der schleitenden elastischen Gurte und eines Anziehrings leicht anzuziehen und anzupassen
  • Die individuelle Verpackung hilft, das Kontaminationsrisiko zu kontrollieren
Spezifikation
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein