Learn More
Medicom™ Safetouch™ Verbinden Sie weiche Latexhandschuhe
Artikelnummer. 17910902 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17910902 Extraklein 1000 Stück
17930902 Mittel 1000 Stück
17940902 Groß 1000 Stück
17950902 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Latex ist ein natürliches Material, das Proteine enthält, die Allergien auslösen können. Dieses Produkt darf nur auf unversehrter Haut angewendet werden. Nicht wiederverwenden.
Artikelnummer. 17910902 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 1130A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.85 €
    76.78 € / 1000 Stück
    Sparen 19.07 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Latex ist ein natürliches Material, das Proteine enthält, die Allergien auslösen können. Dieses Produkt darf nur auf unversehrter Haut angewendet werden. Nicht wiederverwenden.
Safetouch™ Connect Soft Latexhandschuhe sind puderfrei, haben texturierte Fingerspitzen und ermöglichen dank ihrer inneren Polymerbeschichtung ein schnelleres Anziehen. Dadurch eignen sie sich ideal für den medizinischen und industriellen Bereich.
  • Hohe Elastizität und Geschicklichkeit
  • Wasserdicht und luftdicht
  • Kategorie III
  • Beidseitig tragbar
  • Empfohlen für medizinische und industrielle  Anwendungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU-Verordnung 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 3,15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Untersuchungshandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,15 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 240 mm