Learn More
MEDICOM Safetouch™ Everstrong Pulverhandschuhe aus Vinyl
Artikelnummer. 31781391 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781391 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781391 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. MCLVP410XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.07 €
    25.47 € / 1000 Stück
    Sparen 5.60 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein pulverisierter SafeTouch™ Everstrong Vinylhandschuh ist eine kostengünstige Wahl für schnelles Anziehen im routinemäßigen professionellen Gebrauch.
  • Gute Elastizität
  • Gute Fingerfertigkeit
  • Sein glattes Aussehen verleiht ihm ein geeignetes Griff und einen passenden Griff an Gegenständen
  • Wasserdichter und luftdichter Handschuh
  • Empfohlen für industrielle und agrarische Lebensmittelumgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Gepudert
Produkttyp Vinylhandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.08 mm