Beschreibung
- Good elasticity
- Good dexterity
- Its smooth appearance gives it a suitable touch and grip on objects
- Waterproof and airtight glove
- Recommended for medical, industrial, and agri-food environments
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Transparent |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Vinyl |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?