Learn More
WLD Tec™ Sicherheitsadapter
Artikelnummer. 12812184
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gasprofi 1 SCS-Serie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12812184 Gasprofi 1 SCS-Serie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12812184 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 6.000.750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.29 €
    85.80 € / 1 Stück
    Sparen 21.49 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasprofi 1 SCS-Serie
Enthält Integrierter Druckregler 50 mbar für Gaskartusche
Anzahl pro Packung Je 1