Learn More
Beskrivning
- Robuste Konstruktion
- Der ergonomische Griff beugt Ermüdung der Hände und damit verbundenen Unfällen beim Tragen schwerer Lasten vor.
- Der Griff kann zum leichteren Be- und Entladen zur Seite heruntergedrückt werden.
- Der Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Trägers und sorgt so für einen sichereren und stabileren Transport.
- Die Träger sind in vier Farben erhältlich und verfügen über spezielle Beschriftungsfelder zur einfachen Identifizierung.
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer – PP-Mischung
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Sicherheitsflaschenträger, 4,5 l, Rot |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Aufnahmevermögen | Gefäße |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 1 |
| Form | Zylindrisch |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Flaschenregen |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?