Learn More
Azpack™ Sicherheits-Flaschenträger
Click to view available options
Modell:
Doppel
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wahl zwischen Einzel- oder Doppelhalter.Azpack™ Sicherheitsflaschenhalter mit einem Loch in der Oberseite des Deckels, um die Flasche ruhig zu halten.
- Aus HDPE
- Gute chemische Beständigkeit
- Robuster Schwenkgriff
- Für glatte Winchester-Flaschen bis zu 2, 5 l Fassungsvermögen
- Außendurchmesser: 164 mm
- Innendurchmesser: 163 mm
- Dicke: 2.5 bis 3.5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Drehgriff |
| Produkttyp | Transportbehälter für Winchester Flaschen |
| Aufnahmevermögen | 5 l Winchester Flaschen |
| Material | HDPE |
| Modell | Doppel |
| Höhe (metrisch) | 294 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 293 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 163 mm |