Learn More
Kartell™ Rack für Safety-Box, aus Edelstahl, für 10 Proben a 200ml und 4 Proben a 30ml
Artikelnummer. 10571773
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10571773 Edelstahl 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10571773
Marke: Kartell™ 0057000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Sicherheits-Boxenständer ist aus Edelstahl gefertigt und so konzipiert, dass bis zu zehn 200 ml-Behälter und vier 30 ml-Behälter aufgenommen werden können.
  • Kann 10 Urinbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 200 ml aufnehmen
  • Kann 4 Stuhlbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30 ml aufnehmen
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Urinbehälter und Stuhlbehälter
Abmessungen (L x B x H) 332 x 145 x 60 mm
Länge (metrisch) 332 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 145 mm