Learn More
Justrite™ Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten
Artikelnummer. 12923695
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 gal.
5 gal.
Farbe:
Rot
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
14.8 Zoll
20 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12923695
Marke: Justrite™ 12772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Die Justrite™ Sicherheitskanne für Flüssigabfall bietet eine bessere Lösung für die Eindämmung von brennbaren oder korrosiven Flüssigabfällen.
Entsorgungsbehälter aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und einen hervorragenden Auslaufschutz. Federbelastete Verschlusskappe, normalerweise geschlossen, entlüftet automatisch zwischen 0,2 und 0,35 bar (3 und 5 psig). Griff und Befestigungsteile aus Edelstahl mit Verriegelung halten die Kappe in der geöffneten Position, um einfaches Befüllen und Ausgießen zu ermöglichen. Die große Öffnung verfügt über eine integrierte Flammensperre aus Edelstahl zum Schutz vor Fremdzündungen. Das Design mit breitem Boden bietet Stabilität und ist gegen versehentliches Überkippen geschützt.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitskanne
Beschreibung Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung von Flüssigkeiten
Material HDPE
Enthält Griff, Hahn und Flammensperre aus Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 20 in.