Learn More
SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC
Artikelnummer. 15319925 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Verschlussgröße:
S50
S60/61
S70/71
S90
Enthält:
Behältnis mit Floater
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Behältnis mit UN-Y-Zulassung, Sensorgehäuse für M30-Sensor
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Mit Schwimmer
Mit blauen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit gelben Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit grünen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit roten Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Platzsparend
Schwimmer
UN-X-Zulassung; mit Sichtstreifen
UN-Y-Zulassung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15319925
Marke: SCAT™ 108192
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrisch leitfähige SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-el-Material. Aufgrund der Erdungsfähigkeit kann Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten verhindert werden.
  • Hergestellt aus dem sehr robusten und elektronisch leitfähigen HDPE, das äußerst widerstandsfähig gegenüber allen Lösungsmitteln ist, die häufig in Labors verwendet werden
  • Füllmengen von 10 l für den Einsatz mit HPLC-Systemen bis zu 60 l von massiven Fässern für die Sammlung großer Mengen von Behältern wie z. B. professionellen SymLine Entsorgungssystemen
  • Die Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos mit SCAT kompatibel
  • SafetyWasteCaps Sortiment zur sicheren Entsorgung von flüchtigen gefährlichen Stoffen
  • Besondere Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtbarkeitsstreifen oder Schwimmkörper sorgen für permanente Füllstandsüberwachung
  • Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von Flüssigabfall auch in kleinen Bereichen oder in Gefahrgutschränken
Das breite Sortiment an elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln. Perfekt geeignet für die Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps oder den SymLine Entsorgungssystemen.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 7,9 gal.
Kapazität (metrisch) 30 L
Verschlussgröße S60/61
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 240 x 450 x 380 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Sammlung brennbarer Flüssigkeiten und geeignet für das S.C.A.T™ Sicherheitssystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherheitstrichter
Enthält UN-Y-Zulassung
Material HDPE
Mouth Style S60-gänga
Produkttyp Kanister
Sterilität Icke-steril