Learn More
SCAT HPLC-Sicherheitskappen, V2.0, mit Abschaltung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16443799 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung
2 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 1 Absperrventil
2 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 2 Absperrventile
3 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 2 Absperrventile
3 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 3 Absperrventile
4 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 4 Absperrventile
6 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 6 Absperrventile
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
16443799 3 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 2 Absperrventile 1 Stück
16423809 2 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 2 Absperrventile 1 Stück
17172576 4 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 4 Absperrventile 1 Stück
16423789 2 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 1 Absperrventil 1 Stück
16433809 3 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 3 Absperrventile 1 Stück
16483799 6 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 6 Absperrventile 1 Stück
14693344 1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16443799 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 307319
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety Caps dienen der sicheren Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit jedem HPLC/UHPLC-System.
  • Luer-Lock-Adapter
  • Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
  • Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
  • Mit Platz für individuelle Beschriftung
  • Autokalt bis 200 °C
  • Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflaschen
Enthält 3 Anschlüsse, 1 Entlüftungsventil, 2 Absperrventile
Material PFA, PTFE, PPS
Größe (metrisch) 3,2 mm AD-Anschluss
Gewindegröße GL 45
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Sicherheitskappe