Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, mit Absperrhahn
GREENER_CHOICE
Product Code. 16483799 Shop All SCAT Europe Products
Change view
Click to view available options
Enthält:
1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile
2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, Absperrung (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile (kombiniert)
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 3 Absperrventile
4 x Absperrung, 4 x PFA-Anschlüsse 3,2 mm Außendurchmesser und Belüftungsventil
6 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 6 Absperrventile
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Enthält unitSize
16483799 6 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 6 Absperrventile 1 Stück
16423809 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile 1 Stück
17172576 4 x Absperrung, 4 x PFA-Anschlüsse 3,2 mm Außendurchmesser und Belüftungsventil 1 Stück
16423789 2 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, Absperrung (kombiniert) 1 Stück
16433809 3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 3 Absperrventile 1 Stück
16443799 3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 2 Absperrventile (kombiniert) 1 Stück
14693344 1 Anschlussstück, 1 Luftventil, 1 Abschaltung 1 Stück
7 options
Product Code. 16483799
Brand: SCAT 307519
Only null left
Add to basket
Add to basket
Safety Caps dienen der sicheren Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit jedem HPLC/UHPLC-System.
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Reservoiren, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein. Bei Reparaturen an HPLC-Pumpen kann die Absperrung an den SafetyCaps geschlossen werden, so dass die Kapillaren und der Lösemittelfilter im Lösemittel verbleiben. So kann die Pumpe bei der Wiederinbetriebnahme nach Reparaturen schnell und einfach gespült werden.
  • Luer-Lock-Adapter
  • Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
  • Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
  • Mit Platz für individuelle Beschriftung
  • Autoklavierbar bis 200 °C
  • Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflaschen
Enthält 6 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 6 Absperrventile
Material PFA, PTFE, PPS
Größe (metrisch) 3,2 mm AD-Anschluss
Gewindegröße GL 45
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Sicherheitskappe