Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Sicherheitsclip konische Verbindungsclips
Beschreibung
- Höhenverstellbar durch variable Zahnstangen, auch für die Verwendung mit Manschetten mit Griffkragen
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Betriebstemperatur bis ca. 150°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Material | POM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schliffmanschette NS 45/40 |
| Farbe | Blau |