Learn More
RETSCH Geräte für Sicherheitsverschluss
Artikelnummer. 15137696 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 80 ml-, 125 ml-Edelstahl- oder Wolframcarbit-Komfort-Mahlbecher
Für Comfort 250 ml-Mahlbecher
Für Comfort 500 ml-Mahlbecher
Für Comfort 50 ml-Mahlbecher
Für Komfort-Mahlbecher aus Achat, 80 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15137696 Für Komfort-Mahlbecher aus Achat, 80 ml 1 Stück
10680822 Für 80 ml-, 125 ml-Edelstahl- oder Wolframcarbit-Komfort-Mahlbecher 1 Stück
10651392 Für Comfort 250 ml-Mahlbecher 1 Stück
10074831 Für Comfort 500 ml-Mahlbecher 1 Stück
10564102 Für Comfort 50 ml-Mahlbecher 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15137696
Marke: RETSCH 22.867.0007