Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete, transparente, runde braune Boston-Glasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16114467 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 16114467
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 139 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm