Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete, transparente, runde braune Boston-Glasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 480 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 171 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 12 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 28-400 |
| Mehr anzeigen |