Learn More
Fisherbrand™ Safety Cover for Dry Block Heaters
Artikelnummer. 17571896 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fisherbrand™ 1 Blocksystem
Fisherbrand™ 2 Blocksystem
Fisherbrand™ 4 Blocksystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17571896 Fisherbrand™ 2 Blocksystem 1 Stück
17561896 Fisherbrand™ 1 Blocksystem 1 Stück
17581896 Fisherbrand™ 4 Blocksystem 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17571896
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.
  • Aus robustem, transparentem Acryl für maximale Sichtbarkeit
  • Verhindert das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ 2 Blocksystem
Typ Sicherheitsabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vermeidung von Verbrennungen oder Kontaminationen
Material Acryl
Höhe (metrisch) 85 mm