Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung
Description
- Arbeitsdruck von 100 mbar
- Für Gasbrenner nach DIN 30 665
- Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Gasleitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Gase entsprechen der DVGW Arbeitsvorschrift G 260 |